1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
B1699-5ML B1699-1ML
TCIAB1699-5MLEA 2375 NOK
TCIAB1699-5ML TCIAB1699-1ML
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0% (by GC)
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Kokepunkt: 128°C
Flash punkt: 70°C
MDL nummer: MFCD00142462
CAS-nummer: 17985-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&vid=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %