1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Phenylenebis(trimethylsilane)
B2299-1G B2299-5G
TCIAB2299-1GEA 2000 NOK
TCIAB2299-1G TCIAB2299-5G
1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
1,2-Bis(trimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₂H₂₂Si₂
MW: 222,48 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015590
CAS-nummer: 17151-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da884a80ceef31d51d746166eb10980915a9fc7&vid=5da884a80ceef31d51d746166eb10980915a9fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %