4-tert-Butyl-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Dimethyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-3,4-dimethylbenzene
B1338-25G B1338-500G
TCIAB1338-25GEA 420 NOK
TCIAB1338-25G TCIAB1338-500G
4-tert-Butyl-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butyl-o-xylene
Formel: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Kokepunkt: 211°C
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00038277
CAS-nummer: 7397-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&vid=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %