Eucalyptol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0934-25ML C0934-500ML C0934-100ML
TCIAC0934-25MLEA 285 NOK
TCIAC0934-25ML TCIAC0934-500ML TCIAC0934-100ML
Eucalyptol ≥98.0% (by GC)
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Kokepunkt: 176°C
Tetthet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167977
CAS-nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03895
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&vid=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %