1,3-Bis(dimethylamino)butane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminobutane, N,N,N',N',1-Pentamethyltrimethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine
T0524-25ML T0524-500ML
TCIAT0524-25MLEA 675 NOK
TCIAT0524-25ML TCIAT0524-500ML
1,3-Bis(dimethylamino)butane ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(dimethylamino)butane
Formel: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Kokepunkt: 169°C
Tetthet: 0,8022 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 41°C
MDL nummer: MFCD00025678
CAS-nummer: 97-84-7
EINECS: 202-610-4
FN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&vid=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %