2,6-Dichloro-4-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2872-1G D2872-5G
TCIAD2872-1GEA 595 NOK
TCIAD2872-1G TCIAD2872-5G
2,6-Dichloro-4-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,03 g/mol
Smeltepunkt: 102 °C
MDL nummer: MFCD00061129
CAS-nummer: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0475ba3a14a0f12662660bcfe6cfbe2926bec830&vid=0475ba3a14a0f12662660bcfe6cfbe2926bec830&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 103.0 deg-C