1,8-Naphthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Synonymer: Naphthalene-1,8-dicarboximide
N0456-250G N0456-25G
TCIAN0456-250GEA 3725 NOK
TCIAN0456-250G TCIAN0456-25G
1,8-Naphthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,8-Naphthalimide
Formel: C₁₂H₇NO₂
MW: 197,19 g/mol
Kokepunkt: 475 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 299…300 °C
Tetthet: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
MDL nummer: MFCD00006920
CAS-nummer: 81-83-4
EINECS: 201-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&vid=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %