9-Decen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Decen-10-ol
D1892-25ML D1892-500ML
TCIAD1892-25MLEA 635 NOK
TCIAD1892-25ML TCIAD1892-500ML
9-Decen-1-ol ≥97.0% (by GC)
9-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 114°C
MDL nummer: MFCD00002992
CAS-nummer: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&vid=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %