Ethyl-10-undecenoate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 10-Undecenoic acid ethyl ester
E0771-250G E0771-25G
TCIAE0771-250GEA 1925 NOK
TCIAE0771-250G TCIAE0771-25G
Ethyl-10-undecenoate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-10-undecenoate
Formel: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212,33 g/mol
Kokepunkt: 259°C
Smeltepunkt: –38°C
Tetthet: 0,879 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00009220
CAS-nummer: 692-86-4
EINECS: 211-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&vid=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %