6-Methoxy-m-toluidine 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Amino-4-methoxytoluene, 2-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 5-Methyl-o-anisidine, p-Cresidine, 2-Methoxy-5-methylaniline
M0115-25G M0115-500G
TCIAM0115-25GEA 245 NOK
TCIAM0115-25G TCIAM0115-500G
6-Methoxy-m-toluidine 98,0 GC, T
6-Methoxy-m-toluidine
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Kokepunkt: 235°C
Smeltepunkt: 55.5
MDL nummer: MFCD00007815
CAS-nummer: 120-71-8
EINECS: 204-419-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&vid=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C