1-Amino-2-methylbutane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
M1263-25ML M1263-5ML
TCIAM1263-25MLEA 2500 NOK
TCIAM1263-25ML TCIAM1263-5ML
1-Amino-2-methylbutane ≥98.0% (by GC)
1-Amino-2-methylbutane
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Kokepunkt: 97°C
Tetthet: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Flash punkt: 3°C
MDL nummer: MFCD00008147
CAS-nummer: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
FN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&vid=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %