2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0841-25G N0841-5G
TCIAN0841-25GEA 1050 NOK
TCIAN0841-25G TCIAN0841-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00042326
CAS-nummer: 2267-23-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40c59ba789363a4e6f235799111259b9b7eebf2&vid=c40c59ba789363a4e6f235799111259b9b7eebf2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C