4-Methoxy-o-toluidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
M1474-25G M1474-500G
TCIAM1474-25GEA 1025 NOK
TCIAM1474-25G TCIAM1474-500G
4-Methoxy-o-toluidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxy-o-toluidine
Formel: C₈H₁₁NO
Kokepunkt: 249°C
Smeltepunkt: 13°C
Tetthet: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007735
CAS-nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&vid=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %