4-Bromo-o-phenylenediamine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3,4-diaminobenzene, 4-Bromobenzene-1,2-diamine, 4-Bromo-1,2-phenylenediamine, 4-Bromo-1,2-diaminobenzene, 2-Amino-4-bromophenylamine
B3181-25G B3181-5G
TCIAB3181-25GEA 1700 NOK
TCIAB3181-25G TCIAB3181-5G
4-Bromo-o-phenylenediamine ≥96.0% (by GC)
4-Bromo-o-phenylenediamine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04 g/mol
MDL nummer: MFCD02660622
CAS-nummer: 1575-37-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8fa446484cea2ea6b0dd4910d4ddc73ff29b4c4&vid=d8fa446484cea2ea6b0dd4910d4ddc73ff29b4c4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C