4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B3030-25G
B3030-5G
TCIAB3030-25GEA
1925
NOK
TCIAB3030-25G
TCIAB3030-5G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formel:
C₆H₃BrClI MW: 317,35 g/mol Kokepunkt: 104°C |
MDL nummer:
MFCD00079709 CAS-nummer: 31928-47-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |