1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
B2320-25G B2320-5G
TCIAB2320-25GEA 1050 NOK
TCIAB2320-25G TCIAB2320-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284,18 g/mol
Kokepunkt: ? 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼6 °C
Tetthet: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 110 °C
MDL nummer: MFCD03093295
CAS-nummer: 174501-64-5
Merck Indeks: 14,01581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&vid=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %