Bis(2-chloroethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloroethyl ether
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 245 NOK
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
Bis(2-chloroethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Bis(2-chloroethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Kokepunkt: 178°C
Smeltepunkt: -47°C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 55°C
MDL nummer: MFCD00000975
CAS-nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
FN: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %