2-(2-Chlorophenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2169-1G C2169-5G
TCIAC2169-1GEA 220 NOK
TCIAC2169-1G TCIAC2169-5G
2-(2-Chlorophenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00002888
CAS-nummer: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&vid=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %