2-Chlorobenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chlorobenzenemethanethiol, o-Chlorotoluene-α-thiol
C2068-25G C2068-5G
TCIAC2068-25GEA 825 NOK
TCIAC2068-25G TCIAC2068-5G
2-Chlorobenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
2-Chlorobenzyl mercaptan
Formel: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Kokepunkt: 121°C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69°C
MDL nummer: MFCD00004868
CAS-nummer: 39718-00-8
EINECS: 254-602-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&vid=2e1f8bd4ad364425031ddc75b6e533a893deb304&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %