2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
C1172-25ML C1172-500ML
TCIAC1172-25MLEA 660 NOK
TCIAC1172-25ML TCIAC1172-500ML
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl ethyl ether
Formel: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Kokepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 1,0572 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 6°C
MDL nummer: MFCD00000974
CAS-nummer: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
FN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&vid=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %