2-Chloroethyl methyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methoxyethyl chloride
C1173-25ML C1173-500ML C1173-100ML
TCIAC1173-25MLEA 285 NOK
TCIAC1173-25ML TCIAC1173-500ML TCIAC1173-100ML
2-Chloroethyl methyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl methyl ether
Formel: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Smeltepunkt: –55…55 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 8°C
MDL nummer: MFCD00000972
CAS-nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
FN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&vid=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %