1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
C1499-25G C1499-5G
TCIAC1499-25GEA 1975 NOK
TCIAC1499-25G TCIAC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
MDL nummer: MFCD00079729
CAS-nummer: 6797-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&vid=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %