2-(4-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chlorophenethyl alcohol
C2233-25G C2233-5G
TCIAC2233-25GEA 700 NOK
TCIAC2233-25G TCIAC2233-5G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Tetthet: 1,189 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00002899
CAS-nummer: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&vid=b0d9af8d5078eace583d437f5816e2a2a6eedff3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %