α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Cyanobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
C1004-25G C1004-5G
TCIAC1004-25GEA 785 NOK
TCIAC1004-25G TCIAC1004-5G
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Formel: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Kokepunkt: 206°C
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 1,2886 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD00001791
CAS-nummer: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&vid=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %