5-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
F0747-25G
F0747-5G
TCIAF0747-25GEA
1875
NOK
TCIAF0747-25G
TCIAF0747-5G
5-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-o-toluonitrile
Formel:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Kokepunkt: 226 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 42…46 °C |
MDL nummer:
MFCD00042295 CAS-nummer: 77532-79-7 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |