2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0662-1G F0662-5G
TCIAF0662-1GEA 260 NOK
TCIAF0662-1G TCIAF0662-5G
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…54 °C
MDL nummer: MFCD00042290
CAS-nummer: 74457-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526e51ccbbd0e9f1f999daa2e22ba02df40626b6&vid=526e51ccbbd0e9f1f999daa2e22ba02df40626b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C