2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluorophenethyl alcohol
F0778-25G F0778-5G
TCIAF0778-25GEA 1375 NOK
TCIAF0778-25G TCIAF0778-5G
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥95.0% (by GC)
2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00002887
CAS-nummer: 50919-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&vid=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %