2-(3-Fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0776-1G F0776-5G
TCIAF0776-1GEA 270 NOK
TCIAF0776-1G TCIAF0776-5G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Tetthet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00045998
CAS-nummer: 52059-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&vid=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %