4,4'-Difluorobenzophenone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
D1797-25G D1797-500G D1797-100G
TCIAD1797-25GEA 270 NOK
TCIAD1797-25G TCIAD1797-500G TCIAD1797-100G
4,4'-Difluorobenzophenone ≥99.0% (by GC)
4,4'-Difluorobenzophenone
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Kokepunkt: 170 - 172 °C (10 -rr)
Smeltepunkt: 140…141 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00000353
CAS-nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&vid=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency