1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
H1097-25G H1097-5G
TCIAH1097-25GEA 1025 NOK
TCIAH1097-25G TCIAH1097-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₁₀H₁₉ClN₂
MW: 202,73 g/mol
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD03093289
CAS-nummer: 171058-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84528dffd746794451e2c3ae70e6178b02476dac&vid=84528dffd746794451e2c3ae70e6178b02476dac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %