α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
M1215-1G M1215-5G
TCIAM1215-1GEA 500 NOK
TCIAM1215-1G TCIAM1215-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Formel: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Kokepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,174 g/cm³ (19 °C)
MDL nummer: MFCD00153204
CAS-nummer: 13630-19-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&vid=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %