1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-(1-Piperazinyl)pyridine
P1033-25G
P1033-5G
TCIAP1033-25GEA
2625
NOK
TCIAP1033-25G
TCIAP1033-5G
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Pyridyl)piperazine
Formel:
C₉H₁₃N₃ MW: 163,22 g/mol Kokepunkt: 122°C Smeltepunkt: 85…87 °C Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00006216 CAS-nummer: 34803-66-2 EINECS: 252-220-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |