(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
T0106-500ML T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA 395 NOK
TCIAT0106-500ML TCIAT0106-25ML
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol ≥98.0% (by GC)
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 176°C
Smeltepunkt: < –80 °C
Tetthet: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 75°C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005372
CAS-nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Indeks: 14,09213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&vid=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %