Furfuryl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
F0077-25G
F0077-500G
TCIAF0077-25GEA
380
NOK
TCIAF0077-25G
TCIAF0077-500G
Furfuryl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Furfuryl mercaptan
Formel:
C₅H₆OS MW: 114,17 g/mol Kokepunkt: 155°C Tetthet: 1,1339 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 45°C |
MDL nummer:
MFCD00003254 CAS-nummer: 98-02-2 EINECS: 202-628-2 FN: 1228 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |