Pentaerytritol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P0039-500G P0039-25G
TCIAP0039-500GEA 310 NOK
TCIAP0039-500G TCIAP0039-25G
Pentaerytritol ≥98.0% (by GC)
Pentaerytritol
Formel: C₅H₁₂O₄
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 276°C
Smeltepunkt: 260…264 °C
Tetthet: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004692
CAS-nummer: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Indeks: 14,07111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&vid=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %