3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
A1182-25G A1182-5G
TCIAA1182-25GEA 2725 NOK
TCIAA1182-25G TCIAA1182-5G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98.0% (by GC)
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Formel: C₆H₄Cl₂OS
MW: 195,07 g/mol
Kokepunkt: 122°C
Smeltepunkt: 37…40 °C
MDL nummer: MFCD00014522
CAS-nummer: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7e15eef51142d38114688d0bfd928e0ab5c6d4f&vid=f7e15eef51142d38114688d0bfd928e0ab5c6d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C