Skvalen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
H0097-25ML H0097-500ML H0097-100ML
TCIAH0097-25MLEA 220 NOK
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML TCIAH0097-100ML
Skvalen ≥98.0% (by GC)
Skvalen
Formel: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Kokepunkt: 252°C
Smeltepunkt: -5°C
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00008912
CAS-nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Indeks: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %