2,7-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3624-25G D3624-5G
TCIAD3624-25GEA 5200 NOK
TCIAD3624-25G TCIAD3624-5G
2,7-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
MDL nummer: MFCD00238580
CAS-nummer: 58556-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff664458b358430385b0b604beddc4a427df2f61&vid=ff664458b358430385b0b604beddc4a427df2f61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C