2-Amino-4-methylthiazole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A1303-25G A1303-250G
TCIAA1303-25GEA 350 NOK
TCIAA1303-25G TCIAA1303-250G
2-Amino-4-methylthiazole ≥99.0% (by GC)
2-Amino-4-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Kokepunkt: 232°C
Smeltepunkt: 42 °C
Tetthet: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005329
CAS-nummer: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Indeks: 14,00450
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&vid=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C