2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3759-1G B3759-5G
TCIAB3759-1GEA 365 NOK
TCIAB3759-1G TCIAB3759-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD00153087
CAS-nummer: 189278-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad6b2706e473eb31af1c2cceb90d7d2ad874531&vid=7ad6b2706e473eb31af1c2cceb90d7d2ad874531&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C