2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2047-25G C2047-5G
TCIAC2047-25GEA 2900 NOK
TCIAC2047-25G TCIAC2047-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Kokepunkt: 97°C
Flash punkt: 89°C
MDL nummer: MFCD00134430
CAS-nummer: 82386-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&vid=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %