2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
C1194-25G C1194-100G
TCIAC1194-25GEA 405 NOK
TCIAC1194-25G TCIAC1194-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Smeltepunkt: 30…31 °C
Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
MDL nummer: MFCD00042225
CAS-nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&vid=ff85bd25d93147e0e565c57661f345bb2983d016&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %