2-Acetyl-5-chlorothiophene ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
A1471-25G A1471-5G
TCIAA1471-25GEA 1850 NOK
TCIAA1471-25G TCIAA1471-5G
2-Acetyl-5-chlorothiophene ≥99.0% (by GC)
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Formel: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Kokepunkt: 118°C
Smeltepunkt: 52 °C
MDL nummer: MFCD00005444
CAS-nummer: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&vid=480be349890f1b331ca30e5962308f7af040ee45&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C