2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1986-1G C1986-5G
TCIAC1986-1GEA 500 NOK
TCIAC1986-1G TCIAC1986-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Kokepunkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00042226
CAS-nummer: 39890-95-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&vid=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C