2-Chlorobenzothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0332-25G C0332-250G
TCIAC0332-25GEA 485 NOK
TCIAC0332-25G TCIAC0332-250G
2-Chlorobenzothiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Kokepunkt: 248°C
Smeltepunkt: 21…24 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00005776
CAS-nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4777d13ca7734029d7673aea1d4619c91266238&vid=a4777d13ca7734029d7673aea1d4619c91266238&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %