2-Deoksy-D(-)-ribose ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
D0059-25G D0059-5G
TCIAD0059-25GEA 2025 NOK
TCIAD0059-25G TCIAD0059-5G
2-Deoksy-D(-)-ribose ≥98.0% (by HPLC)
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
MW: 134,13 g/mol
Kokepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95…97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00135904
CAS-nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Indeks: 14,02908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&vid=9d706a5735ac783ad33a055c386e15b3d96d24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -58.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency