6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
F0383-25G F0383-5G
TCIAF0383-25GEA 6000 NOK
TCIAF0383-25G TCIAF0383-5G
6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥95.0% (by GC)
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00070795
CAS-nummer: 105728-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2949d240a452af5a40cd2d468fdd32bc10808382&vid=2949d240a452af5a40cd2d468fdd32bc10808382&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %