2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2191-1G M2191-5G
TCIAM2191-1GEA 270 NOK
TCIAM2191-1G TCIAM2191-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Flash punkt: 47°C
MDL nummer: MFCD00153202
CAS-nummer: 121643-44-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&vid=170cef94fa09a930cc68a687b17292bbe0fff5a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %