3-(Aminomethyl)pyridine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Pyridylmethylamine, (3-Pyridyl)methylamine, 3-Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, 3-Picolylamine
P0762-25ML P0762-500ML P0762-100ML
TCIAP0762-25MLEA 260 NOK
TCIAP0762-25ML TCIAP0762-500ML TCIAP0762-100ML
3-(Aminomethyl)pyridine ≥99.0% (by GC)
3-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Smeltepunkt: –21 °C
Tetthet: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 100°C
MDL nummer: MFCD00006412
CAS-nummer: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0
FN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&vid=ebacb546cd22dad73fc4a1e4f7f84a13bee8e319&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %