3-Thiophenemethanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
T1660-25G T1660-5G
TCIAT1660-25GEA 3000 NOK
TCIAT1660-25G TCIAT1660-5G
3-Thiophenemethanol ≥96.0% (by GC)
3-Thiophenemethanol
Formel: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Kokepunkt: 73°C
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00014534
CAS-nummer: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&vid=177639f51230135415552cd80b62a0d5145e21b9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %